Merck
588679
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
別名:
Phenyl acetate-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
141.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588679-BULK:
588679-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)