Merck
588660
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
142.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588660-BULK:
588660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)