Merck
696323
Sigma-Aldrich
DL-3-ヒドロキシ酪酸-1-13C ナトリウム
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
CAS番号:
分子量:
127.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
696323-BULK:
696323-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)