Merck
492299
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
99 atom % 13C
別名:
DL-3-ヒドロキシ酪酸-2,4-13C2 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH(OH)13CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
128.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3]C(O)[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492299-500MG:
492299-BULK:
492299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)