Merck
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
別名:
Phenylacetic-2,2-d2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
76-78 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132.00 °C
適用法令
Jan Code
338982-VAR:
338982-1G:
338982-5G:
338982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)