Merck
587710
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Boc-NHCD2CO2H
CAS番号:
分子量:
177.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
587710-VAR:
587710-1G:
587710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)