Merck
570133
Sigma-Aldrich
トリス(ジメチルアミノ)シラン
electronic grade, 99.999%
別名:
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′, N′′-ヘキサメチルシラントリアミン, TDMAS, トリス(ジメチルアミド)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)2N)3SiH
CAS番号:
分子量:
161.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
electronic grade
品質水準
詳細
570133
アッセイ
99.999%
反応適合性
reagent type: reductant
bp
142 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
InChI Key
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
数量、価格、パッケージングのオプションについてはお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
570133-VAR:
570133-25G:
570133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Ballantyne et al.
Toxicology and industrial health, 5(1), 45-54 (1989-01-01)
The acute handling hazards of tris(dimethylamino)silane [TDMAS] were investigated. The acute male rat peroral LD50 (with 95% confidence limits) was 0.71 (0.51-0.97) ml/kg, and the acute male rabbit percutaneous LD50 was 0.57 (0.35-0.92) ml/kg. The liquid was severely irritating to