Merck
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
別名:
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D4H16O
分子量:
160.29
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
アプリケーション
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)