Merck
567671
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylphosphine)nickel(II)
97%
別名:
ビス(トリメチルホスフィン)ニッケルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[((CH3)3P)]2NICl2
CAS番号:
分子量:
281.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
194-199 °C (lit.)
λmax
244 nm
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.CP(C)C.CP(C)C
InChI
1S/2C3H9P.2ClH.Ni/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
KYHNNWWCXIOTKC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アリールGrignard試薬を用いたチオフェンのWenkertアリール化
  • ベンゾカルボラン化合物を生成するカルボリインとアルキンとの位置選択的[2 + 2 + 2]付加環化
  • Gringard試薬のKumada-Corriuクロスカップリング
  • 塩化アリールのボリル化
  • 還元的アルドール環化-ラクトン化
  • アルキンのアリールシアノ化
  • C-C結合活性化を経由するベンゾニトリル類のアルキニル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
567671-VAR:
567671-5G:4548173294780
567671-BULK:
567671-1G:4548173294773
567671-250MG:4548173294797
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)