Merck
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558109-VAR:
558109-5G:
558109-BULK:
558109-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
558109-1G4061825934426
558109-5G