Merck
558095
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +15.8°, c = 1% in chloroform
光学純度
99% (ee) (GLC)
屈折率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
C[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
GDWRKZLROIFUML-VIFPVBQESA-N
詳細
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be efficiently racemized using an aminocyclopentadienyl ruthenium complex.
アプリケーション
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be used in the preparation of antihypertensive agents, bufeniode and labetalol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558095-VAR:
558095-5G:
558095-BULK:
558095-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xerogel-encapsulated W110A secondary alcohol dehydrogenase from Thermoanaerobacter ethanolicus performs asymmetric reduction of hydrophobic ketones in organic solvents.
Musa MM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(17), 3091-3094 (2007)
Aminocyclopentadienyl ruthenium complexes as racemization catalysts for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols at ambient temperature.
Choi JH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(6), 1972-1977 (2004)