アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
InChI Key
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B82804-10KG:
B82804-25KG:
B82804-BULK:
B82804-VAR:
B82804-25G:
B82804-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック