Merck
524395
Sigma-Aldrich
11-Hydroxyundecanoic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)10CO2H
CAS番号:
分子量:
202.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O3/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h12H,1-10H2,(H,13,14)
InChI Key
KNRCBASNXNXUQQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
11-Hydroxyundecanoic acid can be prepared by employing the following starting reagents:
  • 10-undecenoic acid
  • undecylenic acid and hydrobromic acid
  • methyl 11-bromoundecanoate
  • ricinoleic acid (12-hydroxyoleic acid)
11-Hydroxyundecanoic acid may be employed for the preparation of higher molecular weight polyesters.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524395-1G:
524395-VAR:
524395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme-catalysed condensation polymerization of 11-hydroxyundecanoic acid with lipase from Candida cylindracea.
O'Hagan D and Zaidi NA.
Polymer, 35(14), 3576-3578 (1994)
Bis-3-methyl-2-butylborane as a selective reagent for the reduction of representative functional groups.
Brown HC and Bigley DB.
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 486-486 (1982)
Studies on ω-Oxidation of Fatty Acids in vitro.
Kamei S, et al.
Journal of Biochemistry, 56(1), 72- 76 (1964)
Preparation of Macrocyclic Lactones by Depolymerization1.
Spanagel EW and Carothers WH.
Journal of the Chemical Society, 58(4), 654-656 (1936)
Chemo-enzymatic synthesis of 11-hydroxyundecanoic acid and 1, 11-undecanedioic acid from ricinoleic acid.
Jang HY, et al.
Green Chemistry, 18(4), 1089-1095 (2016)