Merck
684511
Sigma-Aldrich
16-ブロモヘキサデカン酸メチル
97%
別名:
16-ブロモヘキサデカン酸、メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H33BrO2
CAS番号:
分子量:
349.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H33BrO2/c1-20-17(19)15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h2-16H2,1H3
InChI Key
ZYTQDEJMRYPSHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
オメガ官能化長鎖保護カルボン酸。用途:自己組織化単層分子のビルディングブロック。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684511-1G:
684511-5G:
684511-VAR:
684511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shane Pawsey et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(14), 4174-4184 (2003-04-03)
The structures formed by the adsorption of carboxyalkylphosphonic acids on metal oxides were investigated by (1)H fast magic angle spinning (MAS), heteronuclear correlation (HETCOR), and (1)H double-quantum (DQ) MAS solid-state NMR experiments. The diacids HO(2)C(CH(2))(n)PO(3)H(2) (n = 2, 3, 11
Mukesh K Pandey et al.
Nuclear medicine and biology, 80-81, 13-23 (2019-11-24)
The objectives of the present work were to optimize and validate the synthesis and stability of 14(R,S)-[18F]fluoro-6-thia-heptadecanoic acid ([18F]FTHA) and 16-[18F]fluoro-4-thia-palmitic acid ([18F]FTP) under cGMP conditions for clinical applications. Benzyl-14-(R,S)-tosyloxy-6-thiaheptadecanoate and methyl 16-bromo-4-thia-palmitate were used as precursors for the synthesis