アッセイ
97%
mp
51-54 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
モノ-tert-ブチルスクシナートは、tert-ブタノール及びトルエン中、ジメチルアミノピリジン及びトリエチルアミン存在下で、コハク酸無水物とN-ヒドロキシコハク酸イミドを混合して還流することにより生成することができます。
アプリケーション
モノ-tert-ブチルスクシナートは以下の生成に使用することができます:
- N-スクシニル-L,L-ジアミノピメリン酸(SDAP)
- H3K9TSu(ヒストンH3リジン9チオスクシニル)ペプチド
- tert-ブチル 4-オキソ-4-(4-トリチルピペラジン-1-イル)ブタノアート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
547352-1G:
547352-BULK:
547352-5G:
547352-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
American journal of nuclear medicine and molecular imaging, 3(1), 44-56 (2013-01-24)
Arylboronates capture aqueous (18)F-fluoride in one step to afford a highly polar (18)F-labeled aryltrifluoroborate anion ((18)F-ArBF(3) (-)) that clears rapidly in vivo. To date however, there is little data to show that a ligand labeled with a prosthetic (18)F-ArBF(3) (-)
Journal of the American Chemical Society, 134(4), 1922-1925 (2012-01-24)
Sirtuins, a class of enzymes known as nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylases, have been shown to regulate a variety of biological processes, including aging, transcription, and metabolism. Sirtuins are considered promising targets for treating several human diseases. There are seven sirtuins
Zinc-selective inhibition of the promiscuous bacterial amide-hydrolase DapE: implications of metal heterogeneity for evolution and antibiotic drug design.
Metallomics : Integrated Biometal Science, 6(1), 88-95 (2014)