Merck
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
CAS番号:
分子量:
141.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
543152-5G:
543152-25G:
543152-VAR:
543152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)