Merck
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-ジクロロ-2-ブチン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C≡CCH2Cl
CAS番号:
分子量:
122.98
Beilstein:
635740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI Key
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D59607-25G:4548173194424
D59607-100G:4548173194417
D59607-VAR:
D59607-5G:4548173194431
D59607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1