Merck
B103209
Sigma-Aldrich
2-ブチン-1,4-ジオール
99%
別名:
1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C≡CCH2OH
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
1071237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
238 °C (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
SMILES記法
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
InChI Key
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブチン-1,4-ジオールは、置換アセン類 の調製のためのホモロゲーション法や、ロジウムおよびイリジウム触媒による[2+ 2+ 2]分子間および分子内環状三量体化 などの付加環化反応で広く使用されています。(−)-イソラウラルレン、(−)-アンフィジノリドP およびビストラミドAの全合成にも使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B103209-500G:
B103209-VAR:
B103209-1KG:
B103209-100G:
B103209-10KG:
B103209-5G:
B103209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric total synthesis of (?)-isolaurallene.
Crimmins M T and Emmitte K A
Journal of the American Chemical Society, 123(7), 1533-1534 (2001)
A highly efficient and flexible synthesis of substituted carbazoles by rhodium?catalyzed inter?and intramolecular alkyne cyclotrimerizations.
Witulski B and Alayrac C
Angewandte Chemie (International Edition in English), 114(17), 3415-3418 (2002)
Total synthesis of (?)-amphidinolide P.
Williams D R, et al.
Organic Letters, 2(7), 945-948 (2000)
Homologation method for preparation of substituted pentacenes and naphthacenes.
Takahashi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(21), 7967-7977 (2006)
Synthesis of silafluorenes by iridium-catalyzed [2+ 2+ 2] cycloaddition of silicon-bridged diynes with alkynes.
Matsuda T, et al.
Organic Letters, 9(1), 133-136 (2007)