Merck
545449
Sigma-Aldrich
5-デシン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
138.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4340 (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC#CCCCC
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Decyne is a symmetrical dialkylacetylene derivative that can be prepared from 1-hexyne.
アプリケーション
5-Decyne may be used in the preparation of:
  • B
  • -(cis-5-decenyl)-9-BBN (9-BBN= 9-borabicyclo[3,3,1]nonane)
  • 5-decanone
  • (Z)-5-ethyl-6-decene
  • trans-5-decene
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
545449-25G:
545449-BULK:
545449-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly selective and practical alkyne-alkyne cross-coupling using Cp2ZrBu2 and ethylene.
Xi Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4444-4448 (1995)
Reduction of organic compounds by lithium in low molecular weight amines. II. Stereochemistry. Chemical reduction of an isolated non-terminal double bond.
Benkeser RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(12), 3378-3379 (1955)
Hydroboration. 50. Hydroboration of representative alkynes with 9-borabicyclo [3.3.1] nonane-a simple synthesis of versatile vinyl bora and gem-dibora intermediates.
Brown HC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(1), 96-99 (1979)
Structure-activity relationships in the destruction of cytochrome P-450 mediated by certain ethynyl-substituted compounds in rats.
I N White
Biochemical pharmacology, 29(24), 3253-3255 (1980-12-01)