Merck
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
333.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
SMILES記法
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
InChI Key
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
導電性ポリマ-前駆体。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
536250-1G:
536250-BULK:
536250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Light-Emitting Polymers