Merck
B66604
Sigma-Aldrich
9-ブロモフルオレン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9Br
CAS番号:
分子量:
245.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9Br/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
InChI Key
AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B66604-10G:
B66604-25G:
B66604-BULK:
B66604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)