Merck
530174
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-フルオロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)NH2
CAS番号:
分子量:
145.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI Key
XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-クロロ-2-フルオロアニリンは、ジハロ置換アニリンです。沸点(487.15 K)での蒸発エンタルピーは、42.561キロジュール/molです。
アプリケーション
3-クロロ-2-フルオロアニリンは、2-クロロ-3-フルオロブロモベンゼン および4-((3-クロロ-2-フルオロフェニル)アミノ)-7-メトキシキナゾリン-6-イルアセテートの調製に使用される場合があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
530174-BULK:
530174-25G:
530174-5G:
530174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(18), 4455-4459 (2014-08-26)
The reference standard AZD8931{2-(4-((4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)-N-methylacetamide} (11a) was synthesized from methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate or ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate and 2-chloro-N-methylacetamide in 11 steps with 2-5% overall chemical yield. The precursor N-desmethyl-AZD8931{2-(4-((4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)acetamide} (11b) was synthesized from methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate or ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate and 2-bromoacetamide in 11 steps
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)
Synthesis of 2-Chloro-3-fluorobromobenzene [J].
Zhao HY and Pan YQ
Chemical World, 11, 010-010 (2011)