Merck
512028
Sigma-Aldrich
tert-ブチル(4-ヨードブトキシ)ジメチルシラン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4I
CAS番号:
分子量:
314.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
InChI Key
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
詳細
tert-ブチル(4-ヨードブトキシ)ジメチルシランは、tert-ブチル(クロロ)ジメチルシランから合成されるヨードオルガノシランです。
アプリケーション
tert-ブチル(4-ヨードブトキシ)ジメチルシランは、スペルミンシントンおよびデカヌクレオチドスペルミン複合体の多段階合成の試薬として使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
512028-25ML:4548173989099
512028-BULK:
512028-5ML:4548173989105
512028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Online synthesis of diblock cationic oligonucleotides for enhanced hybridization to their complementary sequence.
Bénédicte Pons et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(8), 1173-1176 (2006-07-29)
Fleming I.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 266-266 (2014)