Merck
499226
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール、ポリマー結合
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
別名:
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
2.0-3.0 mmol loading
粒径
70-90 mesh
官能基
alcohol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499226-BULK:
499226-25G:
499226-5G:
499226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)