Merck
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-エチルヘキシルオキシ)エタノール
reagent grade, 97%
別名:
エチレングリコール2-エチルヘキシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
174.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
476226-1L:
476226-250ML:
476226-BULK:
476226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)