Merck
499633
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
別名:
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
196.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
bp
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChI Key
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Di(ethylene glycol) benzyl ether may be used as an initiator in the preparation of linear-PLA (poly(L-lactide).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
499633-BULK:
499633-5ML:
499633-25ML:
499633-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
499633-25ML4061837015434
499633-5ML