Merck
485128
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール、ポリマー結合
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
alcohol
SMILES記法
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
InChI Key
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485128-VAR:
485128-BULK:
485128-5G:
485128-100G:
485128-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)