Merck
492868
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)13C6H413CH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492868-BULK:
492868-100MG:
492868-VAR:
492868-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)