Merck
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Methyl-d2 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCD2I
CAS番号:
分子量:
143.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
密度
2.313 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.8 °F - closed cup
引火点(℃)
32.1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492833-BULK:
492833-VAR:
492833-5G-PW:
492833-5G:4548173162256
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)