Merck
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H10O3
CAS番号:
分子量:
132.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
InChI Key
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
Jan Code
492450-500MG:
492450-BULK:
492450-VAR:
492450-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)