Merck
492469
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H10O3
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(O)CCO[13C](=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i5+1
InChI Key
JYVXNLLUYHCIIH-HOSYLAQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)