Merck
791024
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H4Br15N
分子量:
184.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
BrC1=CC=C([13C]#[15N])C=C1
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i5+1,9+1
InChI Key
HQSCPPCMBMFJJN-LXVSYVBZSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
791024-BULK:
791024-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)