Merck
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-ブロモプロポキシ)テトラヒドロ-2H-ピラン
98%
別名:
1-ブロモ-3-(テトラヒドロピラニルオキシ)プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BrO2
CAS番号:
分子量:
223.11
Beilstein:
106236
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI Key
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この二官能性の構築ブロックの潜在的なアルコール官能性は、水性酸を使用してもたらすことができます。
アプリケーション
2-(3-ブロモプロポキシ)テトラヒドロ-2H-ピランは、有機合成研究に使用される場合があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415979-VAR:
415979-5G:
415979-1G:
415979-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)