Merck
461504
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
199.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461504-250MG:
461504-VAR:
461504-1G:
461504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)