アッセイ
96%
光学活性
[α]23/D +43°, c = 2 in methanol
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI Key
AXRXYILTIWBHEP-LLVKDONJSA-N
アプリケーション
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine can react with palladium acetate in acetic acid to form cyclopalladated naphthyl adduct.
Base for kinetic resolution of alcohols and acyl halides.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461490-BULK:
461490-1G:
461490-250MG:
461490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Liebigs Ann. Chem., 533-533 (1989)
Optically active cyclopalladated compounds containing P-chiral ligands. Restricted rotation around the Pd? P bond.
Journal of Organometallic Chemistry, 634(1), 83-89 (2001)