Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3FN2O4 · xH2O
分子量:
174.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
官能基
carboxylic acid
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI Key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
796999-250MG:
796999-BULK:
796999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)