Merck
47190
Sigma-Aldrich
5-フルオロオロチン酸 水和物
≥99.0% (TLC)
別名:
2,6-ジヒドロキシ-5-フルオロピリミジン-4-カルボン酸, 5-フルオロウラシル-4-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3FN2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
174.09 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
溶解性
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI Key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Saccharomyces cerevisiaeのオロチジン-5′-リン酸デカルボキシラ-ゼ変異体を選択する用途に適しています。
その他情報
酵母分子遺伝学の選択的試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47190-VAR-F:
47190-1G-F:
47190-BULK-F:
47190-250MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J D Boeke et al.
Methods in enzymology, 154, 164-175 (1987-01-01)
5-FOA is an extremely useful reagent for the selection of Ura- cells amid a population of Ura+ cells. The selection is effective in transformation and recombination studies where loss of URA3+ is desired. A new plasmid shuffling procedure based on