About This Item
化学式:
C6D4(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
226.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.158 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
This product may be used as an analytical standard.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492221-BULK:
492221-25MG:
492221-250MG:
492221-250MG-PW:
492221-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック