Merck
492116
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
92.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[H][13C@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-FMYLKJIZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492116-BULK:
492116-100MG:
492116-100MG-PW:
492116-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)