Merck
491470
Sigma-Aldrich
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)2CD(CD3)CD2CD3
CAS番号:
分子量:
116.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
InChI Key
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)