Merck
693480
Sigma-Aldrich
メタクリロニトリル-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=C(CD3)CN
CAS番号:
分子量:
72.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
含みます
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
InChI Key
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
693480-VAR:
693480-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)