Merck
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
別名:
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3Cl3
CAS番号:
分子量:
184.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.454 g/mL
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491063-5G-PW:
491063-BULK:
491063-VAR:
491063-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)