Merck
490946
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)315N
CAS番号:
分子量:
60.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.09 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13.3 psi ( 0 °C)
同位体純度
98 atom % 15N
自己発火温度
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
Sure/Pacシリンダー、SS 1/4"雄型NPTバルブ付き
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
ステンレス鋼製ホースアダプターZ146838またはステンレス鋼製ミニガスレギュレーターZ513547の使用を推奨します。
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
ピクトグラム
FlameGas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.9 °F
引火点(℃)
-6.7 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490946-BULK:
490946-1G-PW:
490946-VAR:
490946-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)