Merck
609560
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]215NH
分子量:
102.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
bp
84 °C
密度
0.722 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[15NH]C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i7+1
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609560-BULK:
609560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)