Merck
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF313CO2Na
CAS番号:
分子量:
137.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
207 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
特定毒物
Jan Code
490938-100MG-PW:
490938-100MG:
490938-VAR:
490938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)