Merck
490652
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
Propanoic acid-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-CBTSVUPCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490652-VAR:
490652-BULK:
490652-5G-PW:
490652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ha Jung Kim et al.
Allergy, asthma & immunology research, 12(1), 137-148 (2019-11-20)
Alterations in the intestinal microbiota in early life affects the development of atopic dermatitis (AD) in humans. This study aimed to further investigate the effects of gut dysbiosis in early life in an ovalbumin (OVA)-induced mouse model of AD. The