About This Item
化学式:
CD3COCl
CAS番号:
分子量:
81.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
4.97 psi ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175668-10G:
175668-BULK:
175668-VAR:
175668-5G:
175668-5G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック