グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化アセチルは、アルキン、アルケン、アレーン、飽和アルカン、エノラート、および有機金属の求電子アセチル化のためのアシル化試薬として使用されます。
塩化アセチルは無色のハロゲン化アシルです。アンモニアおよびアルコールと反応すると、それぞれアセトアミドおよび酢酸のエステルが得られます。同位体形態の構造パラメーターおよびと回転定数が、マイクロ波スペクトルの研究により評価されています。
塩化アセチルは無色のハロゲン化アシルです。アンモニアおよびアルコールと反応すると、それぞれアセトアミドおよび酢酸のエステルが得られます。同位体形態の構造パラメーターおよびと回転定数が、マイクロ波スペクトルの研究により評価されています。
アプリケーション
塩化アセチルはルパージュとロイの脂肪酸分析、および自動脂肪酸分析で使用されています。塩化アセチルは塩化水素の定性的in situ合成に使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
114189-BULK:
114189-VAR:
114189-500G:
114189-1L:
114189-25G:
114189-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Hong Lin et al.
Lipids, 47(5), 527-539 (2012-03-21)
Large population studies show that polyunsaturated fatty acids are important for human health, but determining relationships between the health benefits and the fatty acid content has been hampered by the unavailability of labor-effective high-throughput technologies. An automated high throughput fatty
Microwave spectrum of acetyl chloride.
Sinnott, KM.
J. Chem. Phys. , 34(3), 851-861 (1961)
Acetyl Chloride-Methanol as a Convenient Reagent for: A) Quantitative Formation of Amine Hydrochlorides B) Carboxylate Ester Formation C) Mild Removal of Nt-Boc-Protective Group.
Nudelman A, et al.
Synthetic Communications, 28(3), 471-474 (1998)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Yu-Ting Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(27), 7275-7283 (2010-06-24)
In one-photon dissociation of gaseous acetyl chloride at 248 nm, time-resolved Fourier-transform infrared emission spectroscopy is used to detect the fragments of HCl, CO, and CH(2) in the presence of Ar or O(2). The high-resolution spectra of HCl and CO