Merck
00990
Sigma-Aldrich
アセチルクロリド
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCl
CAS番号:
分子量:
78.50
Beilstein:
605303
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
liquid
自己発火温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.389
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化アセチル(塩化アシル)は、エステル化反応およびフリーデル・クラフツアシル化反応に用いられるアセチル化剤です。
アプリケーション
塩化アセチルは以下の用途に使用できます:
  • ポリオキシエチレングリコールモノアルキルエーテルを分解する分解剤として、クロマトグラフィー質量分析(MS)を用いたエトキシル化度の測定に
  • カルボン酸のエステル化、N-BOC脱保護、およびホスホラミド加溶媒分解反応の際のアルコール含有試薬として
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00990-6X250ML:
00990-1L:
00990-BULK:
00990-250ML:
00990-VAR:
00990-6X1L:
00990-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A rapid and simple method for the esterification of fatty acids and steroid carboxylic acids prior to gas-liquid chromatography
Lillington JM, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 111(1), 91-98 (1981)
Comparisons of O-acylation and Friedel-Crafts acylation of phenols and acyl chlorides and Fries rearrangement of phenyl esters in trifluoromethanesulfonic acid: Effective synthesis of optically active homotyrosines
Murashige R, et al.
Tetrahedron, 67(3), 641-649 (2011)
Uta Ceglarek et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 12(12), 182-182 (2016-11-15)
Sensitive and specific assessment of the hepatic graft metabolism after liver transplantation (LTX) is essential for early detection of postoperative dysfunction implying the need for consecutive therapeutic interventions. Here, we assessed circulating liver metabolites of the cholesterol pathway, amino acids
Yu-Ting Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(27), 7275-7283 (2010-06-24)
In one-photon dissociation of gaseous acetyl chloride at 248 nm, time-resolved Fourier-transform infrared emission spectroscopy is used to detect the fragments of HCl, CO, and CH(2) in the presence of Ar or O(2). The high-resolution spectra of HCl and CO
Pavan K Kancharla et al.
The Journal of organic chemistry, 76(14), 5832-5837 (2011-05-27)
A new reagent system comprising acetyl chloride, silver nitrate, and acetonitrile has been developed for the synthesis of 2-nitroglycals from the corresponding glycals. Under certain conditions, the formation of 2-nitro-1-acetamido sugars has also been observed. In addition, a few other