Merck
490644
Sigma-Aldrich
Propionic acid-d6
98 atom % D
別名:
Propanoic acid-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CO2D
CAS番号:
分子量:
80.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2/hD
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-WYMDYBCKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490644-BULK:
490644-5G:
490644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bjoern O Schroeder et al.
Cell host & microbe, 23(1), 27-40 (2017-12-26)
Diet strongly affects gut microbiota composition, and gut bacteria can influence the colonic mucus layer, a physical barrier that separates trillions of gut bacteria from the host. However, the interplay between a Western style diet (WSD), gut microbiota composition, and
Petia Kovatcheva-Datchary et al.
Cell reports, 26(13), 3772-3783 (2019-03-28)
The gut microbiota can modulate human metabolism through interactions with macronutrients. However, microbiota-diet-host interactions are difficult to study because bacteria interact in complex food webs in concert with the host, and many of the bacteria are not yet characterized. To